Läs mer
Difenyljodonium-2-karboxylat, MP Biomedicals
Produktkod. 11481403 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481403 10 g 25mg
1 options
Produktkod. 11481403 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522767625
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl Iodonium-2-Carboxylate
CAS 109545-72-4
Molekylformel C13H9IO2
Kvantitet 10 g
Synonym diphenyliodonium-2-carboxylate, iodonium, 2-carboxyphenyl phenyl-, inner salt, 2-carboxylatophenyl phenyliodonium, 2-carboxyphenyl phenyliodonium hydroxide inner salt, iodonium, 2-carboxyphenyl phenyl-,hydroxide,innersalt, diphenyliodonium-2-carboxylate monohydrate, 98+%, 2-carboxylatophenyl phenyl iodanium, iodonium, hydroxide, inner salt, iodonium, 2-carboxyphenyl phenyl-, hydroxide, inner salt, iodonium, o-carboxyphenyl phenyl-, hydroxide, inner salt
InChI-nyckel LUGVQQXOGHCZNN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)[I+]C2=CC=CC=C2C(=O)[O-]
IUPAC-namn 2-fenyljodoniobensoat
Molekylvikt (g/mol) 324.117
PubChem CID 73883
Formel vikt 342.13