Läs mer
Difenyl kvicksilver, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 mL
Beskrivning
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Difenyl kvicksilver | 587-85-9 | 1000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenyl mercury |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| CAS | 587-85-9, 67-56-1 |
| CAS Min % | 0.1, 99.9 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Molekylformel | C12H10Hg |
| MDL-nummer | MFCD00002998 |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI-nyckel | HWMTUNCVVYPZHZ-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Diphenyl mercury
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: methanol, diphenylmercury
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning