Läs mer
Difenylmetylfenylfosfat, blandning av isomerer, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359737
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359737 100 mL 100ml
11326049 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042092.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26444-49-5
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26444-49-5
MDL-nummer MFCD00014920
Synonym Phosphoric acid diphenyl methylphenyl ester; Cresyl diphenyl phosphate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl methylphenyl phosphate
Namnnotering Mixture of isomers
Smältpunkt -38°C
Färg Gult
Densitet 1.21 g/mL
Kokpunkt 390°C
Flampunkt 232°C (450°F)
Brytningsindex 1.563
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3082
Procent renhet 94%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.