Läs mer
Difenyl N-cyanokarbonidat, 97 %
Produktkod. 10175460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10175460 10 g Glasflaska 10g
10658314 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10175460 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 297210100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79463-77-7 | C14H10N2O2 | 238,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79463-77-7
Molekylformel C14H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 238.25
MDL-nummer MFCD00010380
InChI-nyckel SLIKWVTWIGHFJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl n-cyanocarbonimidate, diphenyl cyanocarbonimidate, diphenoxymethylenecyanamide, n-cyano-diphenyl imidocarbonate, diphenylcyanocarbonimidate, cyanocarbonimidia acid diphenyl aester, n-cyanocarbonimidic acid diphenyl ester, bis phenoxy methylidenecyanamide, cyano diphenoxymethylidene amine, 3,3-diphenoxy-2-azaprop-2-enenitrile
PubChem CID 688090
LEDER N#CN=C(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl N-cyanocarbonimidate
Smältpunkt 155.0°C to 160.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NCN=C(OC6H5)2
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Solubility in water: may decompose.
IUPAC-namn cyano(difenoximetyliden)amin
Formel vikt 238.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Fluffy Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diphenyl N-cyanocarbonimidate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.