Läs mer
Diphenyl p-Hydroxyphenyl Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenyl p-Hydroxyphenyl Phosphate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15O5P/c19-15-11-13-18(14-12-15)23-24(20,21-16-7-3-1-4-8-16)22-17-9-5-2-6-10-17/h1-14,19H |
| Formel vikt | 342.0657 |
| Procent renhet | >95% |