Läs mer
Diphenyl phosphate, 97%
Produktkod. 11381517
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381517 100 g 100g
11361517 5 g 5g
11371517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11381517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02121.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 838-85-7 | C12H11O4P | 250.19 g/mol
Difenylfosfat används vid tillverkning av fosforsyradiestrar såsom trifenylfosfat, trixylenylfosfat, isodecyldifenylfosfat, kresyldifenylfosfat och isopropylfenyldifenylfosfat. Det används i stor utsträckning som ett skyddsmedel för hydroxylgrupper i organisk syntes. Den finner användning som tillsats för färger och beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Difenylfosfat används vid tillverkning av fosforsyradiestrar såsom trifenylfosfat, trixylenylfosfat, isodecyldifenylfosfat, kresyldifenylfosfat och isopropylfenyldifenylfosfat. Det används i stor utsträckning som ett skyddsmedel för hydroxylgrupper i organisk syntes. Den finner användning som tillsats för färger och beläggningar.
Löslighet
Lösligt i bensen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 838-85-7
Molekylformel C12H11O4P
Molekylvikt (g/mol) 250.19
MDL-nummer MFCD00003033
InChI-nyckel ASMQGLCHMVWBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl phosphate, phosphoric acid, diphenyl ester, phenyl hydrogen phosphate, phenyl phosphate pho 2 ho po, diphenoxyphosphinic acid, phosphoric acid diphenyl ester, diphenylphosphoric acid, phosphoric acid diphenyl, dsstox_cid_28182
PubChem CID 13282
IUPAC-namn difenylvätefosfat
LEDER OP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl phosphate
Smältpunkt 62°C to 70°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1379164
Löslighetsinformation Soluble in benzene. Insoluble in water.
Formel vikt 250.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.