missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diphenyl Phosphate-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenyl Phosphate-d10 |
| CAS | 1477494-97-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 D10 H O4 P |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Phosphoric Acid Diphenyl Ester-d10, Diphenyl Hydrogen Phosphate-d10, NSC 6518-d10, Phenyl Phosphate-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11O4P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OP(=O)(O)Oc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl) hydrogen phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.25 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?