missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diphenyl Phosphate-d10, TRC

Produktkod. 30379941
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379941 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30379941 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4920022.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diphenyl Phosphate-d10
CAS 1477494-97-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12 D10 H O4 P
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Phosphoric Acid Diphenyl Ester-d10, Diphenyl Hydrogen Phosphate-d10, NSC 6518-d10, Phenyl Phosphate-d10
InChI formel InChI=1S/C12H11O4P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(OP(=O)(O)Oc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl) hydrogen phosphate
Molekylvikt (g/mol) 260.25
Formel vikt 260.1023
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.