Läs mer
Diphenyl Phosphate, TRC
Produktkod. 30382711
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30382711 10 g
1 options
Produktkod. 30382711 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49200010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl Phosphate
CAS 838-85-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12 H11 O4 P
Kvantitet 10 g
Synonym Diphenyl hydrogen phosphate, Diphenyl phosphate, NSC 6518, Phenyl phosphate ((PhO)2(HO)PO)
InChI formel InChI=1S/C12H11O4P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
LEDER OP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
IUPAC-namn diphenyl hydrogen phosphate
Molekylvikt (g/mol) 250.19
Formel vikt 250.0395