Läs mer
Diphenyl Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenyl Phosphate |
| CAS | 838-85-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 H11 O4 P |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Diphenyl hydrogen phosphate, Diphenyl phosphate, NSC 6518, Phenyl phosphate ((PhO)2(HO)PO) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11O4P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14) |
| LEDER | OP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | diphenyl hydrogen phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.19 |
| Visa mer |