Läs mer
Difenylfosfit, innehåller varierande mängder fenol och (C 6 H 5 O) 3 P, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10448450 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10448450 500 g Glasflaska 500g
10386790 5 g Glasflaska 5g
10040790 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10448450 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117395000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4712-55-4 | C12H11O3P | 234.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4712-55-4
Molekylformel C12H11O3P
Molekylvikt (g/mol) 234.19
MDL-nummer MFCD00044497
InChI-nyckel CDXVUROVRIFQMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl phosphite, diphenyl phosphonate, phosphonic acid, diphenyl ester, diphenoxyphosphine oxide, diphenyl hydrogen phosphite, phosphorous acid, diphenyl ester, unii-5144js6xum, phosphonic acid diphenyl ester, phenyl phosphonate, pho 2hpo, phenyl phosphonate pho 2hpo
PubChem CID 6327546
IUPAC-namn oxo(difenoxi)fosfanium
LEDER C1=CC=C(C=C1)O[P+](=O)OC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl phosphite
Aciditet 15mg KOH/g max.
Smältpunkt 12°C
Densitet 1.2170g/mL, 1.217
Kokpunkt 218°C to 219°C (26.0 mmHg)
Flampunkt 176°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5O)2P(O)H
Brytningsindex 1.5565 to 1.5585
Kvantitet 500 g
Beilstein 06, I, 94
Fieser 04,210
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 234.19
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.