Läs mer
Difenylfosforamidat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11347156
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347156 5 g 5g
11357156 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07155.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2015-56-7 | C12H12NO3P | 249.206 g/mol
Difenylfosforamidat används som primära och sekundära mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Difenylfosforamidat används som primära och sekundära mellanprodukter.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2015-56-7
Molekylformel C12H12NO3P
Molekylvikt (g/mol) 249.206
MDL-nummer MFCD00014078
InChI-nyckel QWMUDOFWQWBHFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl phosphoramidate, diphenyl amidophosphate, phosphoramidic acid, diphenyl ester, diphenylphosphoramidate, amino phenoxy phosphoryl oxy benzene, diphenyl phosphoroamidate, aminodiphenoxyphosphino-1-one, amidophosphoric acid, diphenyl ester, acmc-1cki3
PubChem CID 74836
IUPAC-namn [amino(fenoxi)fosforyl]oxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(N)OC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl phosphoramidate
Smältpunkt 147°C to 151°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2054166
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 249.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.