Läs mer
Difenylfosforkloridat, 97 %
Produktkod. 11400034
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400034 50 g 50g
11410034 250 g 250g
11490024 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400034 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13546.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2524-64-3 | C12H10ClO3P | 268,633 g/mol
Difenylfosforkloridat används för att framställa cyklohexylamidofosforsyradifenylester genom att reagera med cyklohexylamin. Det används också vid syntes av alfa-substituerade betalaktamer, anhydrider, estrar och tioestrar. Det används också vid omvandling av aldoximer till nitriler. Vidare används det vid framställning och reaktion av enolfosfater, guanosin-adenosin-5',5'-trifosfat, guanosin-cytidin-5',5'-trifosfat, guanosin-uridin-5',5'-trifosfat, diguanosin-5',5'-difosfat diguanosin-5',5'-trifosfat. Utöver detta fungerar det som ett fosforyleringsmedel för framställning av 2-deoxi-D-galaktos-3 och -6-fosforsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Difenylfosforkloridat används för att framställa cyklohexylamidofosforsyradifenylester genom att reagera med cyklohexylamin. Det används också vid syntes av alfa-substituerade betalaktamer, anhydrider, estrar och tioestrar. Det används också vid omvandling av aldoximer till nitriler. Vidare används det vid framställning och reaktion av enolfosfater, guanosin-adenosin-5′ ,5′ -trifosfat, guanosin-cytidin-5′ ,5′ -trifosfat, guanosin-uridin-5′ ,5′ -trifosfat, diguanosin-5′ ,5′ -difosfat och diguanosin-5′ ,5′ -trifosfat. Utöver detta fungerar det som ett fosforyleringsmedel för framställning av 2-deoxi-D-galaktos-3 och -6-fosforsyror.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2524-64-3
Molekylformel C12H10ClO3P
Molekylvikt (g/mol) 268.633
MDL-nummer MFCD00003030
InChI-nyckel BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl chlorophosphate, diphenyl phosphorochloridate, diphenylchlorophosphate, phosphorochloridic acid, diphenyl ester, chlorodiphenyl phosphate, o,o-diphenyl chlorophosphate, chlorodiphenoxyphosphine oxide, diphenoxychlorophosphine oxide, diphenyl chlorophosphonate, diphenylphosphoric acid monochloride
PubChem CID 75654
IUPAC-namn [klor(fenoxi)fosforyl]oxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(OC2=CC=CC=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl phosphorochloridate
Densitet 1.296
Kokpunkt 145°C to 147°C (1 mmHg)
Flampunkt 113°C (235°F)
Brytningsindex 1.55
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 654130
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 268.64
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.