Läs mer
Difenylfosforkloridat, 97 %
Beskrivning
Difenylfosforkloridat används för att framställa cyklohexylamidofosforsyradifenylester genom att reagera med cyklohexylamin. Det används också vid syntes av alfa-substituerade betalaktamer, anhydrider, estrar och tioestrar. Det används också vid omvandling av aldoximer till nitriler. Vidare används det vid framställning och reaktion av enolfosfater, guanosin-adenosin-5',5'-trifosfat, guanosin-cytidin-5',5'-trifosfat, guanosin-uridin-5',5'-trifosfat, diguanosin-5',5'-difosfat diguanosin-5',5'-trifosfat. Utöver detta fungerar det som ett fosforyleringsmedel för framställning av 2-deoxi-D-galaktos-3 och -6-fosforsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Difenylfosforkloridat används för att framställa cyklohexylamidofosforsyradifenylester genom att reagera med cyklohexylamin. Det används också vid syntes av alfa-substituerade betalaktamer, anhydrider, estrar och tioestrar. Det används också vid omvandling av aldoximer till nitriler. Vidare används det vid framställning och reaktion av enolfosfater, guanosin-adenosin-5′ ,5′ -trifosfat, guanosin-cytidin-5′ ,5′ -trifosfat, guanosin-uridin-5′ ,5′ -trifosfat, diguanosin-5′ ,5′ -difosfat och diguanosin-5′ ,5′ -trifosfat. Utöver detta fungerar det som ett fosforyleringsmedel för framställning av 2-deoxi-D-galaktos-3 och -6-fosforsyror.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenyl phosphorochloridate |
| Densitet | 1.296 |
| Kokpunkt | 145 °C till 147 °C (1 mmHg) |
| Flampunkt | 113 °C (235 °F) |
| Brytningsindex | 1.55 |
| Kvantitet | 1000 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 654130 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Oblandbar med vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.