Läs mer
Diphenyl Phthalate-3,4,5,6-d4, TRC
Produktkod. 30377167
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30377167 10 mg
30381351 1 mg
30387965 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30377167 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49159110MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1398065-61-6
Molekylformel C202H4H10O4
Molekylvikt (g/mol) 322.35
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid-3,4,5,6-d4, 1,2-diphenyl ester, Phthalic acid, bis-phenyl ester D4, Phthalic Acid, Bis-phenyl Ester D4 (phenyl D4)
IUPAC-namn diphenyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)Oc2ccccc2)c(C(=O)Oc3ccccc3)c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-phenyl ester D4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H14O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H/i7D,8D,13D,14D
Formel vikt 322.1143