Läs mer
Difenylftalat, 98 %
Produktkod. 11467107
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467107 100 g 100g
11457107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14449.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 84-62-8 | C20H14O4 | 318,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-62-8
Molekylformel C20H14O4
Molekylvikt (g/mol) 318.33
MDL-nummer MFCD00003038
InChI-nyckel DWNAQMUDCDVSLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl phthalate, phenyl phthalate, phthalic acid, diphenyl ester, diphenylphthalate, 1,2-benzenedicarboxylic acid, diphenyl ester, phthalic acid diphenyl ester, caswell no. 399b, unii-bu20109xhv, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-diphenyl ester, epa pesticide chemical code 017001
PubChem CID 6778
ChEBI CHEBI:60819
IUPAC-namn difenylbensen-1,2-dikarboxylat
LEDER O=C(OC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C(=O)OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl phthalate
Smältpunkt 74 °C till 76 °C
Densitet 1.28
Kokpunkt 400 °C till 405 °C
Flampunkt 224 °C (435 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 2473390
Merck Index 14,7306
Formel vikt 318.33
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.