Läs mer
Difenylftalat, TRC
Produktkod. 30377012
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30377012 5 g
1 options
Produktkod. 30377012 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4915905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phthalic acid, bis-phenyl ester
CAS 84-62-8
Molekylformel C20 H14 O4
Kvantitet 5 g
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-diphenyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diphenyl ester (9CI), Phthalic acid, diphenyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Diphenyl benzene-1,2-dicarboxylate, Diphenyl phthalate, NSC 4052, Phenyl phthalate, Phthalic acid, bis-phenyl ester, Phthalic acid diphenyl ester
InChI formel InChI=1S/C20H14O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
LEDER O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2C(=O)Oc3ccccc3
IUPAC-namn Difenylbensen-1,2-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 318.32
Formel vikt 318.0892