missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Difenyl(piperidin-3-yl)metanol (Pipradrol 3-Isomer), Mikromol™

Produktkod. 30050889
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050889 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050889 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1099.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.

Difenyl(pipridin-3-yl)metanol (Pipradrol 3-Isomer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diphenyl(piperidin-3-yl)methanol (Pipradrol 3-Isomer)
CAS 88783-30-6
Analyt- eller komponentnamn Diphenyl(piperidin-3-yl)methanol (Pipradrol 3-Isomer)
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C18 H21 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Diphenyl(piperidin-3-yl)methanol, Pipradrol 3-Isomer, alpha,alpha-Diphenyl-3-piperidinemethanol
InChI formel InChI=1S/C18H21NO/c20-18(15-8-3-1-4-9-15,16-10-5-2-6-11-16)17-12-7-13-19-14-17/h1-6,8-11,17,19-20H,7,12-14H2
LEDER OC(C1CCCNC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn difenyl(piperidin-3-yl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 267.37
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 267,1623 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.