Läs mer
Difenylselenid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11423937
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423937 25 g 25g
11403937 1 g 1g
11413937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18364.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1132-39-4 | C12H10Se | 233.183 g/mol
Difenylselenid används för antiselektiv Michael-addition av tioler och deras analoger till nitroolefiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Difenylselenid används för antiselektiv Michael-addition
av tioler och deras analoger till nitroolefiner.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1132-39-4
Molekylformel C12H10Se
Molekylvikt (g/mol) 233.183
MDL-nummer MFCD00014067
InChI-nyckel ORQWTLCYLDRDHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl selenide, diphenylselenium, phenyl selenide, biphenyl selenide, selenide, phenyl, benzene, 1,1'-selenobis, biphenyl selenium, difenylselenium, 1,1'-selenobisbenzene, diphenyl selenium
PubChem CID 14333
IUPAC-namn fenylselanylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)[Se]C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl selenide
Smältpunkt 3°C
Densitet 1.351
Kokpunkt 165°C to 167°C (12 mmHg)
Odör Unpleasant
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3440
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 233.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.