Läs mer
Difenylsulfid, 98 %
Produktkod. 11429003
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429003 100 g 100g
11419003 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429003 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11114.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 139-66-2 | C12H10S | 186,27 g/mol
Difenylsulfid används som råmaterial för triarylsulfoniumfotoinitiator, mellanprodukter för jordbrukskemikalier, katalysator, metallextraktionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Difenylsulfid används som råmaterial för triarylsulfoniumfotoinitiator, intermediärer för
jordbrukskemikalier, katalysatorer, metallextraktanter.
Löslighet Löslig i
eter, bensen, koldisulfid.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139-66-2
Molekylformel C12H10S
Molekylvikt (g/mol) 186.27
MDL-nummer MFCD00003064
InChI-nyckel LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl sulfide, phenyl sulfide, phenylthiobenzene, diphenyl sulphide, diphenyl thioether, benzene, 1,1'-thiobis, diphenylmercaptan, diphenylthiamethane, diphenyl monosulfide, sulfide, diphenyl
PubChem CID 8766
ChEBI CHEBI:38959
IUPAC-namn fenylsulfanylbensen
LEDER S(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl sulfide
Smältpunkt -40 °C
Densitet 1.118
Kokpunkt 295 °C till 296 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.6325
Kvantitet 100 g
Beilstein 1907932
Merck Index 14,7314
Löslighetsinformation Löslig i eter, bensen, koldisulfid.
Formel vikt 186.28
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.