Läs mer
Difenylsulfid, TRC
Produktkod. 30383893
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30383893 100 g
1 options
Produktkod. 30383893 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD491980100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl sulfide
CAS 139-66-2
Molekylformel C12 H10 S
Kvantitet 100 g
Synonym Phenyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[benzene], Diphenyl monosulfide, Diphenyl sulfide, Diphenyl sulphide, Diphenyl thioether, Diphenylmercaptan, Diphenylsulfane, NSC 4568, Phenylthiobenzene
InChI formel InChI=1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
LEDER S(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn fenylsulfanylbensen
Molekylvikt (g/mol) 186.27
Formel vikt 186.0503