Läs mer
Diphenyl sulfone, 99+%
Produktkod. p-7044788
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 11338055
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08232.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 127-63-9 | C12H10O2S | 218.27 g/mol
Det används som ett högtemperaturlösningsmedel. Sådana högtemperaturlösningsmedel är användbara för att bearbeta mycket styva polymerer, t.ex. PEEK , som endast löses i mycket heta lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Det används som ett högtemperaturlösningsmedel. Sådana högtemperaturlösningsmedel är användbara för att bearbeta mycket styva polymerer, t.ex. PEEK , som endast löses i mycket heta lösningsmedel.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-63-9
Molekylformel C12H10O2S
Molekylvikt (g/mol) 218.27
MDL-nummer MFCD00007548
InChI-nyckel KZTYYGOKRVBIMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl sulfone, phenyl sulfone, sulfonyldibenzene, diphenylsulfone, sulfobenzide, diphenyl sulphone, benzene, 1,1'-sulfonylbis, sulfone, diphenyl, 1,1'-sulfonyldibenzene, phenyl sulphone
PubChem CID 31386
ChEBI CHEBI:78360
IUPAC-namn bensensulfonylbensen
LEDER O=S(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl sulfone
Smältpunkt 123°C to 130°C
Densitet 1.36
Kokpunkt 377°C to 379°C
Flampunkt 184°C (363°F)
Odör Odorless
Kvantitet 250 g
Beilstein 1910573
Merck Index 14,3238
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 218.27
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diphenyl sulfone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Diphenylsulfone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.