Läs mer
Difenylsulfoxid, 98+%
Beskrivning
Difenylsulfoxid är ett reagens som används som oxidationsmedel och hydroxylaktivator i kombination med en mängd olika elektrofila reagens. Effektiv glykosidering av en fenyltiosialosiddonator med difenylsulfoxid och triflicanhydrid i diklormetan rapporterades. Direkta glykosyleringar med 1-hydroxiglykosyldonatorer görs med användning av trifluormetansulfonsyraanhydrid och difenylsulfoxid. Framställningen av triarylsulfoniumhalogenider skedde genom inverkan av aryl Grignard-reagens på difenylsulfoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Difenylsulfoxid är ett reagens som används som oxidant och hydroxylaktivator i kombination med en mängd olika elektrofila reagens. Effektiv glykosidering av en fenyltiosialosiddonator med difenylsulfoxid och triflicanhydrid i diklormetan rapporterades. Direkta glykosyleringar med 1-hydroxiglykosyldonatorer görs med användning av trifluormetansulfonsyraanhydrid och difenylsulfoxid. Framställningen av triarylsulfoniumhalogenider skedde genom inverkan av aryl Grignard-reagens på difenylsulfoxid.
Löslighet
Lösligt i vatten. Löslig i de flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenyl sulfoxide |
| Smältpunkt | 69 °C till 72 °C |
| Kokpunkt | 206 °C till 208 °C (13 mmHg) |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 1908444 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. Löslig i de flesta organiska lösningsmedel. |
| Formel vikt | 202.28 |
| Procent renhet | ≥98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.