Läs mer
Difenylsulfoxid, 98+%
Produktkod. 11499647
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499647 25 g 25g
11409657 100 g 100g
11419657 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22135.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 945-51-7 | C12H10OS | 202,271 g/mol
Difenylsulfoxid är ett reagens som används som oxidationsmedel och hydroxylaktivator i kombination med en mängd olika elektrofila reagens. Effektiv glykosidering av en fenyltiosialosiddonator med difenylsulfoxid och triflicanhydrid i diklormetan rapporterades. Direkta glykosyleringar med 1-hydroxiglykosyldonatorer görs med användning av trifluormetansulfonsyraanhydrid och difenylsulfoxid. Framställningen av triarylsulfoniumhalogenider skedde genom inverkan av aryl Grignard-reagens på difenylsulfoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Difenylsulfoxid är ett reagens som används som oxidant och hydroxylaktivator i kombination med en mängd olika elektrofila reagens. Effektiv glykosidering av en fenyltiosialosiddonator med difenylsulfoxid och triflicanhydrid i diklormetan rapporterades. Direkta glykosyleringar med 1-hydroxiglykosyldonatorer görs med användning av trifluormetansulfonsyraanhydrid och difenylsulfoxid. Framställningen av triarylsulfoniumhalogenider skedde genom inverkan av aryl Grignard-reagens på difenylsulfoxid.
Löslighet
Lösligt i vatten. Löslig i de flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 945-51-7
Molekylformel C12H10OS
Molekylvikt (g/mol) 202.271
MDL-nummer MFCD00002085
InChI-nyckel JJHHIJFTHRNPIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl sulfoxide, phenyl sulfoxide, sulfinyldibenzene, phenylsulfinylbenzene, diphenyl sulphoxide, sulfoxide, diphenyl, diphenylsulfoxide, benzene, 1,1'-sulfinylbis, 1,1'-sulfinyldibenzene, phenylsulfinyl benzene
PubChem CID 13679
IUPAC-namn bensensulfinylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl sulfoxide
Smältpunkt 69 °C till 72 °C
Kokpunkt 206 °C till 208 °C (13 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1908444
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Löslig i de flesta organiska lösningsmedel.
Formel vikt 202.28
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.