Läs mer
Difenylsulfoxid, TRC
Produktkod. 30383951
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30383951 5 g
1 options
Produktkod. 30383951 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4924135G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl sulfoxide
CAS 945-51-7
Molekylformel C12 H10 O S
Kvantitet 5 g
Synonym Benzene, 1,1'-sulfinylbis- (9CI, ACI), 1,1'-Sulfinylbis[benzene] (ACI), Phenyl sulfoxide (6CI, 8CI), (Benzenesulfinyl)benzene, Diphenyl sulfoxide, NSC 630195, NSC 6779, Sulfinyldibenzene
InChI formel InChI=1S/C12H10OS/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
LEDER O=S(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn Bensensulfinylbensen
Molekylvikt (g/mol) 202.27
Formel vikt 202.0452