Läs mer
Diphenyl terephthalate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11327885
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327885 25 g 25g
11317885 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327885 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02877.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1539-04-4
Molekylformel C20H14O4
Molekylvikt (g/mol) 318.33
MDL-nummer MFCD00016574
InChI-nyckel HPGJOUYGWKFYQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl terephthalate, terephthalic acid, diphenyl ester, unii-s0kw8m264e, 1,4-benzenedicarboxylic acid, diphenyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-diphenyl ester, 1,4-diphenyl benzene-1,4-dicarboxylate, diphenyl tere-phthalate, terephthalic acid diphenyl, acmc-1buw8, phenyl 4-phenoxycarbonyl benzoate
PubChem CID 73757
IUPAC-namn diphenyl benzene-1,4-dicarboxylate
LEDER O=C(OC1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenyl terephthalate
Smältpunkt 196°C to 198°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 1889204
Formel vikt 318.33
Procent renhet 97%