Läs mer
Diphenylacetaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenylacetaldehyde |
| CAS | 947-91-1 |
| Molekylformel | C14H12O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | alpha-Phenylbenzeneacetaldehyde, Diphenyl-Acetaldehyde, 2,2-Diphenylacetaldehyde, 2,2-Diphenylethanal, NSC 21645, alpha,alpha-Diphenylacetaldehyde, alpha-Phenylbenzeneacetaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-11,14H |
| LEDER | O=CC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2,2-diphenylacetaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.24 |
| Formel vikt | 196.0888 |