Läs mer
Difenylättiksyra, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10550581 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
Produktkod. 10550581
Brand: Thermo Scientific Acros 117151000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 117-34-0 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117-34-0
MDL-nummer MFCD00004251
InChI-nyckel PYHXGXCGESYPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetic acid, diphenylethanoic acid, acetic acid, diphenyl, benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl, 1,1-diphenylacetic acid, unii-658ncz0nko, diphenyl-acetic acid, alpha-toluic acid, alpha-phenyl, 658ncz0nko, benzeneacetic acid, alpha-phenyl
PubChem CID 8333
ChEBI CHEBI:41967
IUPAC-namn 2,2-difenylättiksyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylacetic acid
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 146.0°C to 149.0°C
Färg Gräddvit till vit
Förlust vid torkning 0.5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C14H12O2
Linjär formel (C6H5)2CHCO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 09, 673
Merck Index 15, 3346
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Molekylvikt (g/mol) 212.25
Formel vikt 212.25
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.