Läs mer
Difenylättiksyra, 99 %
Produktkod. 11440393
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440393 500 g 500g
11430393 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440393 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11489.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 117-34-0 | C14H12O2 | 212,248 g/mol
Kinetisk upplösning av racemiska 1-heteroarylalkanoler genom asymmetrisk förestring med användning av difenylättiksyra med pivalsyraanhydrid och en kiral acylöverföringskatalysator beskrivs. Molekylär kristall av akridin och difenylättiksyra och dess absoluta asymmetriska fotodekarboxylerande kondensation genererar kiralitet i en tvåkomponent. Aktiveringsparametrarna för racemiseringen av en serie ortoalkylsubstituerade difenylättiksyror bestäms.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kinetisk upplösning av racemiska 1-heteroarylalkanoler genom asymmetrisk förestring med användning av difenylättiksyra med pivalsyraanhydrid och en kiral acylöverföringskatalysator beskrivs. Molekylär kristall av akridin och difenylättiksyra och dess absoluta asymmetriska fotodekarboxylerande kondensation genererar kiralitet i en tvåkomponent. Aktiveringsparametrarna för racemiseringen av en serie ortoalkylsubstituerade difenylättiksyror bestäms.
Löslighet Något löslig i
vatten (0,13g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117-34-0
Molekylformel C14H12O2
Molekylvikt (g/mol) 212.248
MDL-nummer MFCD00004251
InChI-nyckel PYHXGXCGESYPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetic acid, diphenylethanoic acid, acetic acid, diphenyl, benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl, 1,1-diphenylacetic acid, unii-658ncz0nko, diphenyl-acetic acid, alpha-toluic acid, alpha-phenyl, 658ncz0nko, benzeneacetic acid, alpha-phenyl
PubChem CID 8333
ChEBI CHEBI:41967
IUPAC-namn 2,2-difenylättiksyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylacetic acid
Smältpunkt 146 °C till 148 °C
pH 3.8
Kokpunkt 195 °C (25 mmHg)
Analysprocentintervall 99%
Odör Luktfritt
Kvantitet 500 g
Beilstein 1910978
Merck Index 14,3316
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten (0,13 g/L).
Formel vikt 212.25
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.