Läs mer
Difenylättiksyra, TRC
Produktkod. 30383147
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30383147 5 g
1 options
Produktkod. 30383147 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4869855G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylacetic Acid
CAS 117-34-0
Molekylformel C14H12O2
Kvantitet 5 g
Synonym Acetic acid, diphenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Phenylbenzeneacetic acid, 2,2-Diphenylacetic acid, Diphenylacetic acid, Diphenylethanoic acid, NSC 120417, NSC 8742, α,α-Diphenylacetic acid, Diphenylacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,(H,15,16)
LEDER OC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2,2-difenylättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 212.24
Formel vikt 212.0837