Läs mer
Difenylacetonitril, 99 %
Produktkod. 11337695
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337695 100 g 100g
11347695 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337695 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02404.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86-29-3 | C14H11N | 193,249 g/mol
Difenylacetonitril genomgår vattenfri kondensation med etyl-4-brombutyrat. Detta följs av dess hydrolys i alkaliskt medium som används vid kvantitativ bestämning av 3-cyano-3,3-difenylpropionsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Difenylacetonitril genomgår vattenfri kondensation med etyl-4-brombutyrat. Detta följs av dess hydrolys i alkaliskt medium som används vid kvantitativ bestämning av 3-cyano-3,3-difenylpropionsyra.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-29-3
Molekylformel C14H11N
Molekylvikt (g/mol) 193.249
MDL-nummer MFCD00001862
InChI-nyckel NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetonitrile, dipan, diphenatrile, benzhydrylcyanide, diphenylmethylcyanide, benzyhydrylcyanide, acetonitrile, diphenyl, benzeneacetonitrile, alpha-phenyl, usaf kf-13, difenylacetonitril
PubChem CID 6837
IUPAC-namn 2,2-difenylacetonitril
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylacetonitrile
Smältpunkt 72°C to 76°C
Kokpunkt 181°C (12 mmHg)
Flampunkt 120°C (248°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1911160
Merck Index 14,3316
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 193.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.