Läs mer
Difenylacetonitril, 99+%
Produktkod. 11358511 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11358511 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10554081 5 g Glasflaska 5g
10225670 100 g Plastflaska 100g
10665582 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11358511 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150360025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CAS: 86-29-3 | C14H11N | 193,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-29-3
Molekylformel C14H11N
Molekylvikt (g/mol) 193.25
InChI-nyckel NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetonitrile, dipan, diphenatrile, benzhydrylcyanide, diphenylmethylcyanide, benzyhydrylcyanide, acetonitrile, diphenyl, benzeneacetonitrile, alpha-phenyl, usaf kf-13, difenylacetonitril
PubChem CID 6837
IUPAC-namn 2,2-difenylacetonitril
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylacetonitrile
Smältpunkt 73,0 °C till 76,0 °C
Färg Kräm till vit eller gul
Kokpunkt 181,0 °C (12,0 mmHg)
Flampunkt 120 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (C6H5)2CHCN
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 09,674
Merck Index 15,3346
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: löslig i het alkohol, propylenglykol, varm, ligroin och eter, lätt löslig i kall ligroin
Formel vikt 193.25
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diphenylacetonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.