Läs mer
Difenylacetonitril, Mikromol™
Beskrivning
Difenylacetonitril
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenylacetonitrile |
| CAS | 86-29-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diphenylacetonitrile |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H11 N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Methadone Hydrochoride Imp. E (EP), Methadone Imp. E (EP), Diphenylacetonitrile, Methadone Hydrochloride Impurity E, Methadone Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H |
| LEDER | N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2,2-difenylacetonitril |
| Visa mer |