Läs mer
Difenylacetonitril, Mikromol™
Produktkod. 30460533
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460533 4 x 25 mg
30050929 100 mg
30051819 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30460533 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0531.0600254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Difenylacetonitril, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylacetonitrile
CAS 86-29-3
Analyt- eller komponentnamn Diphenylacetonitrile
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H11 N
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Methadone Hydrochoride Imp. E (EP), Methadone Imp. E (EP), Diphenylacetonitrile, Methadone Hydrochloride Impurity E, Methadone Impurity E
InChI formel InChI=1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
Lösningstyp Snyggt
LEDER N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2,2-difenylacetonitril
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 193,0891 g/mol