Läs mer
Difenylacetonitril, MP Biomedicals™
Produktkod. 11436762 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436762 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11436762 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215097080
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används vid syntes av metadon, kramplösande medel och andra läkemedel
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylacetonitrile
CAS 86-29-3
Molekylformel C14H11N
Kvantitet 100 g
Synonym diphenylacetonitrile, dipan, diphenatrile, benzhydrylcyanide, diphenylmethylcyanide, benzyhydrylcyanide, acetonitrile, diphenyl, benzeneacetonitrile, alpha-phenyl, usaf kf-13, difenylacetonitril
InChI-nyckel NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn 2,2-difenylacetonitril
Molekylvikt (g/mol) 193.249
PubChem CID 6837
Formel vikt 193.2
Fysisk form Pulver