Läs mer
Diphenylacetonitrile, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15884121
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15884121 100 g 100g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15884121 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8032590100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 86-29-3
Smältpunkt 72°C to 75°C
Kokpunkt 175°C to 177°C/15 hPa
Molekylformel (C6H5)2CHCN
MDL-nummer MFCD00001862
Kvantitet 100 g
Synonym Diphenylacetonitrile, Benzhydryl cyanide, Diphenylmethyl cyanide, Diphenylacetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 193.24