Läs mer
Difenylacetonitril, TRC
Produktkod. 30136222
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30136222 25 g -
30010892 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136222 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD48945025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-29-3
Molekylformel C14 H11 N
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Synonym Diphenylacetonitrile, Methadone Hydrochoride Imp. E (EP)
IUPAC-namn 2,2-difenylacetonitril
LEDER N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylacetonitrile
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
Formel vikt 193.0891