Läs mer
Difenylacetylklorid, 90+%
Produktkod. 11352685
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352685 50 g 50g
11342685 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352685 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00171.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 1871-76-7 | C14H11ClO | 230,691 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1871-76-7
Molekylformel C14H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 230.691
MDL-nummer MFCD00013655
InChI-nyckel MSYLETHDEIJMAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetyl chloride, diphenylacetic acid chloride, diphenylacetylchloride, acetyl chloride, diphenyl, unii-6553c1cb9s, alpha-phenylbenzeneacetyl chloride, diphenyl-acetyl chloride, benzeneacetyl chloride, .alpha.-phenyl, a-phenylbenzeneacetyl chloride, diphenyl acetyl chloride
PubChem CID 74637
IUPAC-namn 2,2-difenylacetylklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylacetyl chloride
Smältpunkt 50°C to 56°C
Kokpunkt 175°C to 176°C (17 mmHg)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1211588
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,3316
Formel vikt 230.69
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.