Läs mer
Difenylacetylklorid, 97,5 %
Produktkod. 10375221 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10375221 5 g Glasflaska 5g
10264951 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10375221 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 292020050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1871-76-7 | C14H11ClO | 230,691 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1871-76-7
MDL-nummer MFCD00013655
InChI-nyckel MSYLETHDEIJMAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetyl chloride, diphenylacetic acid chloride, diphenylacetylchloride, acetyl chloride, diphenyl, unii-6553c1cb9s, alpha-phenylbenzeneacetyl chloride, diphenyl-acetyl chloride, benzeneacetyl chloride, .alpha.-phenyl, a-phenylbenzeneacetyl chloride, diphenyl acetyl chloride
PubChem CID 74637
IUPAC-namn 2,2-difenylacetylklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Diphenylacetyl chloride
Namnnotering 97.5%
Smältpunkt 51°C to 56°C
Färg Gult
Kokpunkt 175°C to 176°C (17.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C14H11ClO
Linjär formel (C6H5)2CHCOCl
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, 674
Merck Index 15, 3346
Löslighetsinformation Solubility in water: may decompose
Molekylvikt (g/mol) 230.69
Formel vikt 230.69
Procent renhet 97.50%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Diphenylacetylchloride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenylacetylchloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.