Läs mer
Difenylacetylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenylacetyl Chloride |
| CAS | 1871-76-7 |
| Molekylformel | C14H11ClO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Diphenylacetyl Acetyl Chloride, Diphenylacetic acid chloride, Diphenylacetyl ChlorideNSC 120906, alpha,alpha-Diphenylacetyl Chloride, alpha-Phenylbenzeneacetyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11ClO/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H |
| LEDER | ClC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2,2-difenylacetylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.69 |
| Formel vikt | 230.0498 |