Läs mer
Diphenylacetylene-4,4'-diboronic acid bis(pinacol) ester, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15499385
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15499385 1 g 1g
15409395 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499385 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51897.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 849681-64-7
Molekylformel C26H32B2O4
Molekylvikt (g/mol) 430.158
MDL-nummer MFCD16294524
InChI-nyckel QJTLCFKOLMALPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, diphenylacetylene-4,4'-diboronic acid bis pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb202, 1,2-bis 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetylene, 4,4'-acetylene-1,2-diyl bis phenylboronic acid pinacol ester, bis-4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenyl-1,3,2 dioxaborolane acetylene, 2,2'-ethyne-1,2-diylbis 1,4-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-ethyne-1,2-diyldi 4,1-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 12187454
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetramethyl-2-[4-[2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethynyl]phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C#CC3=CC=C(C=C3)B4OC(C(O4)(C)C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylacetylene-4,4'-diboronic acid bis(pinacol) ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 430.16
Procent renhet 95%