Learn More
Diphenylacetylene-4,4'-diboronic acid bis(pinacol) ester, 95%, Thermo Scientific™
Code produit 15499385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15499385 1 g 1g
15409395 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15499385 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51897.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 849681-64-7
Molecular Formula C26H32B2O4
Molecular Weight (g/mol) 430.158
MDL Number MFCD16294524
InChI Key QJTLCFKOLMALPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, diphenylacetylene-4,4'-diboronic acid bis pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb202, 1,2-bis 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetylene, 4,4'-acetylene-1,2-diyl bis phenylboronic acid pinacol ester, bis-4,4,5,5-tetramethyl-2-4-phenyl-1,3,2 dioxaborolane acetylene, 2,2'-ethyne-1,2-diylbis 1,4-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-ethyne-1,2-diyldi 4,1-phenylene bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 12187454
IUPAC Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-[4-[2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethynyl]phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C#CC3=CC=C(C=C3)B4OC(C(O4)(C)C)(C)C
Spécification
Quantity 1 g
Formula Weight 430.16
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Diphenylacetylene-4,4'-diboronic acid bis(pinacol) ester
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.