Läs mer
Diphenylacetylene, 99%
Produktkod. 11431738
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431738 25 g 25g
11421738 5 g 5g
11441738 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11431738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13979.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 501-65-5 | C14H10 | 178.234 g/mol
Difenylacetylen används ofta som byggsten i organisk och metallorganisk kemi. Det fungerar som dienofil och undergår Diels-Alder-reaktion med tetrafenylcyklopentadienon för att framställa hexafenylbensen. Det fungerar som en prekursor vid framställningen av 3-alkoxicyklopropen genom att reagera med bensalklorid i närvaro av kalium-t-butoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Difenylacetylen används ofta som byggsten i organisk och metallorganisk kemi. Det fungerar som dienofil och undergår Diels-Alder-reaktion med tetrafenylcyklopentadienon för att framställa hexafenylbensen. Det fungerar som en prekursor vid framställningen av 3-alkoxicyklopropen genom att reagera med bensalklorid i närvaro av kalium-t-butoxid.
Löslighet
Blandbar med eter och varm alkohol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 501-65-5
Molekylformel C14H10
Molekylvikt (g/mol) 178.234
MDL-nummer MFCD00004786
InChI-nyckel JRXXLCKWQFKACW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylacetylene, tolan, diphenylethyne, 1,2-diphenylethyne, tolane, 1,2-diphenylacetylene, benzene, 1,1'-1,2-ethynediyl bis, biphenylacetylene, diphenyl acetylene, ethyne, diphenyl
PubChem CID 10390
ChEBI CHEBI:51579
IUPAC-namn 2-fenyletynylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylacetylene
Smältpunkt 58°C to 62°C
Densitet 0.99
Kokpunkt 170°C (19 mmHg)
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 606478
Merck Index 14,9504
Löslighetsinformation Miscible with ether and hot alcohol. Immiscible with water.
Formel vikt 178.23
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.