Läs mer
Difenylamin 1000 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310698
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310698 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30310698 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09010101DI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylamine
CAS 122-39-4
Analyt- eller komponentnamn Diphenylamine
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C12 H11 N
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzenamine, N-phenyl-, Diphenylamine (8CI), N-Phenylbenzenamine, Anilinobenzene, Antioxidant DPA, Benzene, (phenylamino)-, DBA, DFA, DPA, N,N-Diphenylamine, N-Phenylaniline, NSC 215210, Naugalube 428L, No-Scald
InChI formel InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
LEDER N(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn N-fenylanilin
Lösningsmedel eller matris Diklorometan
Molekylvikt (g/mol) 169.22
Kvantitet 5 x 1 ml
Formel vikt 169,0891 g/mol