Läs mer
Difenylamin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11403817
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403817 2500 g 2500g
11483807 100 g 100g
11493807 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11403817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18265.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169.227 g/mol
Difenylamin används som skördehämmare för äpplen inomhusbehandlingar på grund av dess antioxidantegenskaper. Alkylderivat av difenylamin används som anti-ozonanter vid gummitillverkning. Det används som smörjmedel och fungerar som stabilisator för plast. I den analytiska kemin används den för att testa nitratjonen i samband med ammoniumklorid i svavelsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Difenylamin används som skördeskalningshämmare för äpplen inomhusbehandlingar på grund av dess antioxidantegenskaper. Alkylderivat av difenylamin används som anti-ozonanter vid gummitillverkning. Det används som smörjmedel och fungerar som stabilisator för plast. I den analytiska kemin används den för att testa nitratjonen i samband med ammoniumklorid i svavelsyra.
Löslighet
Löslig i etanol, aceton, bensen, koltetraklorid, pyridin och etylacetat. Något lösligt i kloroform.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på ett svalt och välventilerat utrymme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-39-4
Molekylformel C12H11N
Molekylvikt (g/mol) 169.227
MDL-nummer MFCD00003014
InChI-nyckel DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
IUPAC-namn N-fenylanilin
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylamine
Smältpunkt 52°C to 55°C
Densitet 1.16
Kokpunkt 302°C
Flampunkt 152°C (305°F)
Odör Weak
Linjär formel (C6H5)2NH
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 508755
Känslighet Air and light sensitive
Merck Index 14,3317
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,acetone,benzene,carbon tetrachloride,pyridine and ethyl acetate. Slightly soluble in chloroform.
Formel vikt 169.23
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diphenylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.