Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Difenylamin, 99+%, extra ren, Redox-indikator
Produktkod. 10686212 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10686212 500 g Glasflaska 500g
10656052 100 g Glasflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10686212 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 221925000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-39-4
Molekylformel C12H11N
Molekylvikt (g/mol) 169.23
MDL-nummer MFCD00003014
InChI-nyckel DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
IUPAC-namn N-fenylanilin
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylamine
Namnnotering P.A.
Smältpunkt 52,0 °C till 54,0 °C
Färg Solbränna till gult
Kokpunkt 302,0 °C
Flampunkt 152 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5)2NH
Kvantitet 500 g
Beilstein 12, 174
Känslighet (Till nitrat) Klarat test
Merck Index 15, 3347
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,05 g/L. Andra lösligheter: löslig i alkohol och propylalkohol, fritt löslig i bensen, eter, glacial ättik, syra och koldisulfid
Formel vikt 169.23
Procent renhet 99+%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.