Läs mer
Difenylamin, ACS
Produktkod. 11398048
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398048 100 g 100g
11308058 25 g 25g
11388048 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11398048 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036610.22
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 122-39-4 | C12H11N | 169,227 g/mol
Difenylamin används som skördehämmare för äpplen inomhusbehandlingar på grund av dess antioxidantegenskaper. Alkylderivat av difenylamin används som anti-ozonanter vid gummitillverkning. Det används som smörjmedel och fungerar som stabilisator för plast. I den analytiska kemin används den för att testa nitratjonen i samband med ammoniumklorid i svavelsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-39-4
Molekylformel C12H11N
Molekylvikt (g/mol) 169.227
MDL-nummer MFCD00003014
InChI-nyckel DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
IUPAC-namn N-fenylanilin
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylamine
Namnnotering För analys ACS
Smältpunkt 52 °C till 55 °C
Färg Vitt
Densitet 1.16 g/mL
Kokpunkt 302 °C
Flampunkt 152 °C (305 °F)
Linjär formel (C6H5)2NH
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 508755
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,3317
Löslighetsinformation Löslig i etanol, aceton, bensen, koltetraklorid, pyridin, etylacetat; Lätt löslig i kloroform.
Formel vikt 169.23
Kvalitet ACS
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.