Läs mer
Diphenylamine-d10, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenylamine-d10 |
| CAS | 37055-51-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C12 2H10 H N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Diphenylamine-d10, Diphenylamine D10, Benzen-2,3,4,5,6-d5-amine, N-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, Benzen-d5-amine, N-(phenyl-d5)- (9CI), N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)benzen-2,3,4,5,6-d5-amine, Di(perdeuterophenyl)amine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6-pentadeuterio-N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.28 |
| Visa mer |