Läs mer
Diphenylamine hydrochloride, 99%, BLD Pharm™
Produktkod. 31004672
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31004672 100 g 100g
30992321 25 g 25g
30989388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31004672 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD125861100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diphenylamine hydrochloride
CAS 537-67-7
Molekylformel C12H12ClN
MDL-nummer MFCD00042007
Kvantitet 100 g
LEDER [H]Cl.C1(NC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 205.68
Procent renhet 99%