Läs mer
DipHenylamine, Pure, Redox Indicator, Fisher Chemical
Produktkod. 10745711 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10745711 100 g Glass Jar 100g
1 options
Produktkod. 10745711 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/4600/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 122-39-4
Smältpunkt 52°C
Kokpunkt 302°C
Förpackning Glass Jar
Molekylformel C12H11N
MDL-nummer 3014
Kvantitet 100 g
Synonym diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
InChI-nyckel DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
IUPAC-namn N-phenylaniline
Molekylvikt (g/mol) 169.227
PubChem CID 11487
ChEBI CHEBI:4640
Formel vikt 169.23g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diphenylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.